3-Methyl-4-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Nitro-3-picoline, 4-Nitro-3-methylpyridine
OR914353-25G OR914353-5G
APOSOR914353-25GEA 677 EUR
APOSOR914353-25G APOSOR914353-5G
3-Methyl-4-nitropyridine 98%
3-Methyl-4-nitropyridine
Formule: C₆H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095084
CAS nummer: 1678-53-1