4-Cyanophenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914390-1G OR914390-25G
APOSOR914390-1GEA 0 EUR
APOSOR914390-1G APOSOR914390-25G
4-Cyanophenylacetic acid 98%
4-Cyanophenylacetic acid
Formule: C₉H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798066
CAS nummer: 5462-71-5