2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914401-25G OR914401-5G
APOSOR914401-25GEA 512 EUR
APOSOR914401-25G APOSOR914401-5G
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00961860
CAS nummer: 31284-89-6