2-Bromodiethylacetic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914403-25G OR914403-5G
APOSOR914403-25GEA 505 EUR
APOSOR914403-25G APOSOR914403-5G
2-Bromodiethylacetic acid 96%
2-Bromodiethylacetic acid
Formule: C₆H₁₁BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00046512
CAS nummer: 5456-23-5