Ethyl pyrrolidinoacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR914405-100G OR914405-25G OR914405-5G
APOSOR914405-100GEA 618 EUR
APOSOR914405-100G APOSOR914405-25G APOSOR914405-5G
Ethyl pyrrolidinoacetate 98%
Ethyl pyrrolidinoacetate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012085
CAS nummer: 22041-19-6