3-Benzoylbenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-(Bromomethyl)phenyl)(phenyl)methanone, [3-(Bromomethyl)phenyl]-phenylmethanone
OR914410-25G OR914410-5G
APOSOR914410-25GEA 307 EUR
APOSOR914410-25G APOSOR914410-5G
3-Benzoylbenzyl bromide
3-Benzoylbenzyl bromide
Formule: C₁₄H₁₁BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044727
CAS nummer: 22071-24-5