1-Boc-3-methylenepyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR914414-1G OR914414-5G
APOSOR914414-1GEA 0 EUR
APOSOR914414-1G APOSOR914414-5G
1-Boc-3-methylenepyrrolidine 95%
1-Boc-3-methylenepyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12407903
CAS nummer: 114214-71-0