3'-Chloro-o-formotoluidide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914491-1G OR914491-5G
APOSOR914491-1GEA 271 EUR
APOSOR914491-1G APOSOR914491-5G
3'-Chloro-o-formotoluidide 95%
3'-Chloro-o-formotoluidide
Formule: C₈H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021009
CAS nummer: 71862-02-7