3-Bromo-6-chloropyridazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914493-1G OR914493-5G
APOSOR914493-1GEA 110 EUR
APOSOR914493-1G APOSOR914493-5G
3-Bromo-6-chloropyridazine 98%
3-Bromo-6-chloropyridazine
Formule: C₄H₂BrClN₂
MW: 193.43 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834814
CAS nummer: 89089-18-9