4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenone 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914528-100G OR914528-25G OR914528-5G
APOSOR914528-100GEA 577 EUR
APOSOR914528-100G APOSOR914528-25G APOSOR914528-5G
4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenone 96%
4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenone
Formule: C₁₂H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075691
CAS nummer: 21557-09-5