2,4-Dichloro-5-methoxyphenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914535-1G OR914535-250MG
APOSOR914535-1GEA 526 EUR
APOSOR914535-1G APOSOR914535-250MG
2,4-Dichloro-5-methoxyphenol 97%
2,4-Dichloro-5-methoxyphenol
Formule: C₇H₆Cl₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699699
CAS nummer: 18113-13-8