2-Chloro-5-methylanisole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914539-1G OR914539-25G OR914539-5G
APOSOR914539-1GEA 125 EUR
APOSOR914539-1G APOSOR914539-25G APOSOR914539-5G
2-Chloro-5-methylanisole 96%
2-Chloro-5-methylanisole
Formule: C₈H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01679710
CAS nummer: 73909-16-7