3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(4-Methoxyphenyl)propanoic acid
OR914551-100G OR914551-500G
APOSOR914551-100GEA 90.6 EUR
APOSOR914551-100G APOSOR914551-500G
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002777
CAS nummer: 1929-29-9