1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-5-indolecarboxylic Acid
OR9146-1G OR9146-250MG
APOSOR9146-1GEA 99.3 EUR
APOSOR9146-1G APOSOR9146-250MG
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Smeltpunt: 221…223 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03839859
CAS nummer: 186129-25-9