5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9150-100MG OR9150-1G OR9150-250MG OR9150-5G OR9150-10G
APOSOR9150-100MGEA 92.6 EUR
APOSOR9150-100MG APOSOR9150-1G APOSOR9150-250MG APOSOR9150-5G APOSOR9150-10G
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride 97%
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₁H₈ClNO₂
Smeltpunt: 133…135 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08271880
CAS nummer: 51655-71-1
UN: 3261
ADR: 8,II