2-Phenoxybenzoyl chloride 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9152-1G OR9152-250MG
APOSOR9152-1GEA 308 EUR
APOSOR9152-1G APOSOR9152-250MG
2-Phenoxybenzoyl chloride 90%
2-Phenoxybenzoyl chloride
Formule: C₁₃H₉ClO₂
Smeltpunt: 37…39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424711
CAS nummer: 40501-36-8
UN: 3261
ADR: 8,II