1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9157-1G OR9157-250MG OR9157-5G
APOSOR9157-1GEA 73 EUR
APOSOR9157-1G APOSOR9157-250MG APOSOR9157-5G
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₉NO
Smeltpunt: 84…86 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08271908
CAS nummer: 90923-75-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III