1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9159-1G OR9159-250MG
APOSOR9159-1GEA 403 EUR
APOSOR9159-1G APOSOR9159-250MG
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271941
CAS nummer: 864068-96-2