(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9162-1G OR9162-250MG OR9162-100MG
APOSOR9162-1GEA 0 EUR
APOSOR9162-1G APOSOR9162-250MG APOSOR9162-100MG
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₉ClO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683108
CAS nummer: 92614-55-6