3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916236-1G OR916236-250MG OR916236-5G
APOSOR916236-1GEA 71.6 EUR
APOSOR916236-1G APOSOR916236-250MG APOSOR916236-5G
3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone 95%
3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09055138
CAS nummer: 172324-67-3