[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II)
OR916291-5G OR916291-1G
APOSOR916291-5GEA 221 EUR
APOSOR916291-5G APOSOR916291-1G
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Formule: C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd
MW: 589.77 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844773
CAS nummer: 59831-02-6