3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916352-1G OR916352-250MG
APOSOR916352-1GEA 541 EUR
APOSOR916352-1G APOSOR916352-250MG
3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-amine 95%
3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-amine
Formule: C₉H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02656551
CAS nummer: 5825-45-6