4-tert-Butoxybenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(tert-Butoxy)benzonitrile
OR916364-25G OR916364-5G
APOSOR916364-25GEA 233 EUR
APOSOR916364-25G APOSOR916364-5G
4-tert-Butoxybenzonitrile 95%
4-tert-Butoxybenzonitrile
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.23 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425273
CAS nummer: 185259-36-3