Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-(-)-3-Bromoisobutyric Acid Methyl Ester, Methyl (S)-(-)-3-Bromo-2-methylpropionate, (S)-(-)-3-Bromo-2-methylpropionic Acid Methyl Ester, Methyl (S)-3-bromo-2-methylpropanoate
OR916365-1G OR916365-5G
APOSOR916365-1GEA 87.6 EUR
APOSOR916365-1G APOSOR916365-5G
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate 95%
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate
Formule: C₅H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064487
CAS nummer: 98190-85-3