5-Methyl-3-hexaanon 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl Isobutyl ketone, 5-Methyl-3-hexanone
OR916458-10G OR916458-1G OR916458-5G
APOSOR916458-10GEA 622 EUR
APOSOR916458-10G APOSOR916458-1G APOSOR916458-5G
5-Methyl-3-hexaanon 95%
5-Methyl-3-hexaanon
Formule: C₇H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009319
CAS nummer: 623-56-3