Isopropyl carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916469-100G OR916469-25G
APOSOR916469-100GEA 347 EUR
APOSOR916469-100G APOSOR916469-25G
Isopropyl carbamate 95%
Isopropyl carbamate
Formule: C₄H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025463
CAS nummer: 1746-77-6