Propyl lactate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Lactic Acid Propyl Ester
OR916585-25G OR916585-5G
APOSOR916585-25GEA 184 EUR
APOSOR916585-25G APOSOR916585-5G
Propyl lactate 95%
Propyl lactate
Formule: C₆H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059661
CAS nummer: 616-09-1