4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperidine, 4-(1-Piperidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR9166-1G OR9166-5G
APOSOR9166-1GEA 76.4 EUR
APOSOR9166-1G APOSOR9166-5G
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₈H₂₈BNO₂
Smeltpunt: 68…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271932
CAS nummer: 859833-22-0
UN: 3259
ADR: 8,III