7-Hydroxy-2-tetralone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916604-1G OR916604-250MG
APOSOR916604-1GEA 380 EUR
APOSOR916604-1G APOSOR916604-250MG
7-Hydroxy-2-tetralone 95%
7-Hydroxy-2-tetralone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038657
CAS nummer: 37827-68-2