Butyl nitrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916679-100G OR916679-25G OR916679-5G OR916679-1G
APOSOR916679-100GEA 0 EUR
APOSOR916679-100G APOSOR916679-25G APOSOR916679-5G APOSOR916679-1G
Butyl nitrate 95%
Butyl nitrate
Formule: C₄H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 928-45-0