Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,5-Dibromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 4,5-Dibromo-2-furoic acid methyl ester, Methyl 4,5-Dibromo-2-furoate
OR916713-1G OR916713-5G
APOSOR916713-1GEA 67.2 EUR
APOSOR916713-1G APOSOR916713-5G
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Formule: C₆H₄Br₂O₃
Smeltpunt: 56…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00092493
CAS nummer: 54113-41-6