(Phenylthio)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916733-100G OR916733-25G
APOSOR916733-100GEA 164 EUR
APOSOR916733-100G APOSOR916733-25G
(Phenylthio)acetic acid 95%
(Phenylthio)acetic acid
Formule: C₈H₈O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004355
CAS nummer: 103-04-8