5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Methyl-5-chloro-6-benzoxazolamine
OR916745-1G OR916745-5G
APOSOR916745-1GEA 101 EUR
APOSOR916745-1G APOSOR916745-5G
5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine 98%
5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formule: C₈H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368636
CAS nummer: 323579-00-6