H-DL-Phe(4-Me)-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916821-1G OR916821-25G OR916821-5G
APOSOR916821-1GEA 117 EUR
APOSOR916821-1G APOSOR916821-25G APOSOR916821-5G
H-DL-Phe(4-Me)-OH 97%
H-DL-Phe(4-Me)-OH
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 4599-47-7