1,2-Indanedione 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1H-Indene-1,2(3H)-dione, 1,2-Indandione
OR916829-10G OR916829-5G OR916829-25G
APOSOR916829-10GEA 481 EUR
APOSOR916829-10G APOSOR916829-5G APOSOR916829-25G
1,2-Indanedione 97%
1,2-Indanedione
Formule: C₉H₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463378
CAS nummer: 16214-27-0