4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916849-1G OR916849-250MG
APOSOR916849-1GEA 402 EUR
APOSOR916849-1G APOSOR916849-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059835
CAS nummer: 887922-90-9