Octahydrocyclopenta[c]pyrrole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916903-10G OR916903-1G OR916903-25G
APOSOR916903-10GEA 351 EUR
APOSOR916903-10G APOSOR916903-1G APOSOR916903-25G
Octahydrocyclopenta[c]pyrrole 98%
Octahydrocyclopenta[c]pyrrole
Formule: C₇H₁₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 5661-03-0