Methyl-5-methyl-2-furoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916942-1G
OR916942-5G
APOSOR916942-1GEA
0
EUR
APOSOR916942-1G
APOSOR916942-5G
Methyl-5-methyl-2-furoate 95%
Methyl-5-methyl-2-furoate
Formule:
C₇H₈O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04116374 CAS nummer: 2527-96-0 |