Iproniazid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916950-1G OR916950-250MG
APOSOR916950-1GEA 89.2 EUR
APOSOR916950-1G APOSOR916950-250MG
Iproniazid 95%
Iproniazid
Formule: C₉H₁₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153819
CAS nummer: 54-92-2