2-Propylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916975-1G OR916975-5G
APOSOR916975-1GEA 139 EUR
APOSOR916975-1G APOSOR916975-5G
2-Propylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-Propylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₀N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07186427
CAS nummer: 876890-33-4