5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917097-1G OR917097-250MG
APOSOR917097-1GEA 178 EUR
APOSOR917097-1G APOSOR917097-250MG
5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine 95%
5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Formule: C₉H₈ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658399
CAS nummer: 748796-39-6