2-Bromoethyl ethyl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917179-100G OR917179-500G
APOSOR917179-100GEA 169 EUR
APOSOR917179-100G APOSOR917179-500G
2-Bromoethyl ethyl ether 97%
2-Bromoethyl ethyl ether
Formule: C₄H₉BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000237
CAS nummer: 592-55-2