2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917210-5G OR917210-25G
APOSOR917210-5GEA 203 EUR
APOSOR917210-5G APOSOR917210-25G
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane 95%
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane
Formule: C₇H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22575236
CAS nummer: 4416-85-7