Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR917272-1G OR917272-5G
APOSOR917272-1GEA 120 EUR
APOSOR917272-1G APOSOR917272-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate 96%
Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈BrNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114313
CAS nummer: 90725-68-1
UN: 3261
ADR: 8,III