Tetrahydrofurfuryl butyrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Butyric Acid Tetrahydrofurfuryl Ester, 2-(Butyryloxymethyl)tetrahydrofuran
OR917287-100G OR917287-25G
APOSOR917287-100GEA 505 EUR
APOSOR917287-100G APOSOR917287-25G
Tetrahydrofurfuryl butyrate 95%
Tetrahydrofurfuryl butyrate
Formule: C₉H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059734
CAS nummer: 2217-33-6