(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917343-1G OR917343-250MG
APOSOR917343-1GEA 468 EUR
APOSOR917343-1G APOSOR917343-250MG
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide 95%
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide
Formule: C₇H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191361
CAS nummer: 114812-34-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable