Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917387-25G OR917387-5G
APOSOR917387-25GEA 233 EUR
APOSOR917387-25G APOSOR917387-5G
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Formule: C₁₀H₄O₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01927240
CAS nummer: 32281-36-0