[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR917428-1G OR917428-5G
APOSOR917428-1GEA 24.6 EUR
APOSOR917428-1G APOSOR917428-5G
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid 98%
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10018453
CAS nummer: 2903-48-2