Cyclohexyl vinyl ether 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR917443-100G OR917443-1KG OR917443-500G
APOSOR917443-100GEA 125 EUR
APOSOR917443-100G APOSOR917443-1KG APOSOR917443-500G
Cyclohexyl vinyl ether 95%
Cyclohexyl vinyl ether
Formule: C₈H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00046358
CAS nummer: 2182-55-0