Tetraethylurea 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,1,3,3-Tetraethylurea
OR917459-100G OR917459-25G
APOSOR917459-100GEA 438 EUR
APOSOR917459-100G APOSOR917459-25G
Tetraethylurea 95%
Tetraethylurea
Formule: C₉H₂₀N₂O
MW: 172.27 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042881
CAS nummer: 1187-03-7